Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł 309,75 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
309,75 zł
Cena katalogowa413,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
liquid
mp
-9 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.5% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp -9 °C | mp 96 °C | mp - | mp - |
| form liquid | form crystals | form liquid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.107 g/cm3 at 100 °C | density 1.123 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.021 g/mL at 20 °C, 1.019 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-dimetylobenzaldehyd
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup