148083
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
97%
Synonim(y):
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, Trimethylolpropane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Postać
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
temp. samozapłonu
1301 °F
tw
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - Cleveland open cup