Przejdź do
340332
(S)-(+)-2-Heptanol
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
291,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
291,00 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 15 °C)
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]24/D +10°, neat
optical purity
ee: 97% (GLC)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
CETWDUZRCINIHU-ZETCQYMHSA-N
Application
(S)-(+)-2-Heptanol can be used as a starting material to synthesize:
  •  (S)-(+)-2-benzoyloxyheptane by treating with benzoyl anhydride and Et3N in the presence of DMAP.       
  • (S)-2-(p-toluenesulfonyl)heptane by reacting with p-toluenesulfonyl chloride.      
  •   (+)-2-Heptyl acetate by treating with acetyl chloride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
147982666718
description
98%
description
99%
description
97%
assay
98%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426
density
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
149-150 °C (lit.)
bp
175 °C (lit.)
bp
174-176 °C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)