Przejdź do
05512
(S)-(−)-1-Phenylethanol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(−)-Methyl phenyl carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(−)-sec-Phenylethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
607,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039797
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
607,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D −45±2°, c = 5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
refractive index
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
General description
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via enantioselective bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
Application
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be used as:
  • A starting material to prepare (1S,3R,4S)-1-methyl-3,4-diphenyl-3,4-dihydro-1H-isochromene-3,4-diol (a cyclic hemiacetal) by reacting with benzil via dilithiation reaction.
  • A chiral solvent in the symmetric synthesis of substituted spiroundecenetriones via amino acid-catalyzed domino Knoevenagel/Diels-Alder reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68583607366256323
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
97%
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.527
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.527
refractive index
n20/D 1.520 (lit.)
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-1-Phenylethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)