Przejdź do
850187
5-Bromouridine
98%
Synonim(y):
5-Bromouracil-1-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BrN2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.10
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-486-6
Beilstein/REAXYS Number:
33664
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Storage temp.:
−20°C
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
optical activity
[α]22/D −11°, c = 2 in H2O
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
AGFIRQJZCNVMCW-UAKXSSHOSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5002B9285C122106
description
98%
description
≥99% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99%
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
99%
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]22/D −11°, c = 2 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +33°, c = 2 in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)