Merck
146668
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
(2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
Beilstein:
1448652
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
powder
mp
55-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is a constituent of commercially available lozenges for acute sore throat caused by upper respiratory tract infections.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective
Produkty
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje opartą na LC-MS analizę ilościową znanych zanieczyszczeń nitrozoaminowych zgodnie z procedurami 1 i 3 podanymi w rozdziale ogólnym USP <1469>.