Przejdź do
100293
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
99%
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
117,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-300-3
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
117,00 zł
Cena katalogowa156,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
96-98 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
WKKHCCZLKYKUDN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C27115187879139254
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
-
form
liquid
mp
96-98 °C (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
mp
-
mp
−2.6 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
chloro
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)