Przejdź do
97865
1,3-Diethylbenzene
≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-511-4
Beilstein/REAXYS Number:
1903394
MDL number:
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496
density
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cccc(CC)c1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
AFZZYIJIWUTJFO-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Diethylbenzenes are aromatic hydrocarbons that are classified under the class of volatile organic compounds (VOCs).
Application
1,3-Diethylbenzene may be used as an analytical reference standard for the analysis of 1,3-diethylbenzene in:
  • White spirit samples and Chinese crude oils by comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry (GC x GC TOFMS) operating on electron impact (EI) mode.
  • Outdoor air samples by sampling on adsorbent tubes followed by determination using thermal desorption (TD) combined with GC-MS.
  • Virgin olive oils by GC in combination with ion trap EI-MS.[1]
  • Atmospheric air samples by GC x GC TOFMS and field olfactometry techniques.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of odour concentration by TD-GC x GC-TOF-MS and field olfactometry techniques.
Bylinski H, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 148(9), 1651-1659 (2017)
Kanji Yamasaki et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(8), 2635-2642 (2012-05-31)
The purpose of this study was to investigate the endocrine-mediated effects of the benzene-related compounds with reference to Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Test Guideline No. 407. Rats were orally gavaged with 0, 10, 50, and 250 mg/kg/day
Prospective application of melanized fungi for the biofiltration of indoor air in closed bioregenerative systems.
Prenafeta-Boldu FX, et al.
Journal of Hazardous Materials, 361, 1-9 (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
97865-5ML-F04061833325124
97865-10ML-F04061833325117