Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł 1054,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
402,00 zł
Nazwa produktu
Yohimbine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
288-290 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
InChI key
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Application
- used to study its in vitro antiviral, antibacterial and antifungal activities and cytotoxicity
- used as a tyramine receptor blocker to oppose the effects of increased tyramine in relation with flight initiation and maintenance deficits in experimental flies
- used alone and as well as with brimonidine to study the neuroprotective effect of brimonidine in the presence of glutamate-induced neurotoxicity, oxidative stress and hypoxia on in vitro cultures of purified rat retinal ganglion cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| mp 288-290 °C (dec.) (lit.) | mp 288-290 °C (dec.) (lit.) | mp 288-290 °C (dec.) (lit.) | mp 288-290 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yohimbine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?