Merck
145769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
119-121 °C/7 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
gęstość
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
XTDTYSBVMBQIBT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol was used in the synthesis of 3-(4-(1-(tert-butyl)dimethylsilyloxy)ethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine and (1-(4-bromophenyl)ethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
S Shaukat Husain et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(17), 6432-6444 (2010-08-14)
We synthesized the R- and S-enantiomers of ethyl 1-(1-(4-(3-((trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)ethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate (trifluoromethyldiazirinyl-etomidate), or TFD-etomidate, a novel photoactivable derivative of the stereoselective general anesthetic etomidate (R-(2-ethyl 1-(phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)). Anesthetic potency was similar to etomidate's, but stereoselectivity was reversed and attenuated. Relative to etomidate, TFD-etomidate