Kluczowe dokumenty
W268518
α-Methylbenzyl alcohol
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
(±)-1-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, Methyl phenyl carbinol, Styrallyl alcohol, Styrene alcohol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; chemical; sweet
ciąg SMILES
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment,a-methylbenzyl alcohol, CAS registry number 98-85-1.: This study updates the safety assessment of a-methylbenzyl alcohol, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research addresses toxicological data and regulatory compliance, ensuring the compound′s safe application in consumer products (Api et al., 2024).
- Characterization of the Key Aroma Compounds of Three Kinds of Chinese Representative Black Tea and Elucidation of the Perceptual Interactions of Methyl Salicylate and Floral Odorants.: This study identifies the key aroma compounds in Chinese black tea, including a-methylbenzyl alcohol. The research provides insights into the sensory properties and potential applications in flavor and fragrance industries (Niu et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?