Kluczowe dokumenty
Z741370
Accuris Precision Balance
capacity 1200 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
Wybierz wielkość
1 EA
5820,00 zł
5820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
5820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3200-1200-E
zakres pomiaru
resolution: 0.01 g
zakres pomiaru nośności
1200 g
Parametry
0.01 g readability (1 mg)
pojemność
1200 g
outside size
20.5 cm (8 in.) × 35 cm (13.75 in.) × 9 cm (3.5 in.)
śr. szalki
160 mm (6.3 in.)
Opis ogólny
8972 Wagi precyzyjne szybko i dokładnie wyświetlają pomiary próbki na dużym, podświetlanym ekranie LCD. Wykorzystując wysoce precyzyjne, pozłacane ceramiczne czujniki pojemnościowe, wagi te szybko się tarują i stabilizują oraz zapewniają wiarygodne pomiary masy z dokładnością do 0,001 grama.
W ofercie wag precyzyjnych dostępnych jest sześć modeli, pokrywających szeroki zakres wymagań dotyczących maksymalnej pojemności. Modele o mniejszej nośności (120 g, 320 g i 500 g) są wyposażone w szklaną osłonę przeciwwiatrową z 3 przesuwanymi drzwiczkami ułatwiającymi dostęp do komory ważenia. Modele o większej pojemności (1200 g, 3200 g i 5000 g) mają bardziej tradycyjną konstrukcję z ładowaniem od góry i są wyposażone w większe szalki.
Nóżki poziomujące z przodu są łatwo dostępne, a pęcherzyk poziomujący zintegrowany z panelem sterowania pomaga w procesie poziomowania.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)