Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D -38.0°, c = 1 in chloroform
refractive index
n
density
1.322 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
XTDTYSBVMBQIBT-LURJTMIESA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?