Przejdź do
515604
4-Iodobenzyl bromide
95%
Synonim(y):
α-Bromo-4-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, 4-(Bromomethyl)iodobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
120,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.93
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
7000468
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2325160
Assay:
95%
120,00 zł
Cena katalogowa160,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209538681997760048
description
95%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
78-82 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
53-57 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
functional group
bromo, iodo
functional group
bromo, fluoro
functional group
chloro, bromo
functional group
bromo, chloro
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)