Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-127-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
bp
225 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
Brc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
InChI key
STXAVEHFKAXGOX-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?