Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł 440,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CCH2OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-095-5
Beilstein/REAXYS Number:
2040910
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
440,25 zł
Cena katalogowa587,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.535
density
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phenoxy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI key
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay 97% | assay 95% | assay ≥97% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 1.030 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.768 g/mL at 25 °C | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.535 | refractive index n20/D 1.3803 | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) |
| functional group phenoxy | functional group ether | functional group amine | functional group ether |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?