Merck
M24809
Sigma-Aldrich
4′-Methoxypropiophenone
≥99%
Wybierz wielkość
25 G
389,00 zł
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
389,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5465 (lit.)
bp
273-275 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mence Najdoska-Bogdanov et al.
Natural product communications, 11(3), 423-429 (2016-05-14)
Two extraction methods for subsequent gas chromatographic (GC) determination of volatiles from freshly harvested and aged fennel fruit samples (Foeniculum vulgare Mill.,ssp. vulgare var. dulce) have been compared. Hydrodistillation followed by GC-FID and GC-MS analysis was used as a standard
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that