Merck
140287
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenoxyethane
99%
Synonim(y):
Ethylene glycol diphenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH2OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Beilstein:
2052248
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
94-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(COc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
XCSGHNKDXGYELG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,2-Diphenoxyethane is the intermediate formed during sonochemical oxidation of phenoxyacetic acid and chlorophenol.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
341.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
171.8 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yakov Yasman et al.
Ultrasonics sonochemistry, 13(3), 271-277 (2005-06-25)
The application of finely divided (black) Pd and Pd-Fe powder in the sono-electro-catalytic reduction of chlorophenoxy herbicides (2,4-D) and chlorophenols (2,4-DCP) in aqueous solutions allows for effective destruction of toxic chlorinated aromatic compounds. At 20 degrees C complete conversion of
Martin Eckardt et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460437-460437 (2019-08-15)
Thermal papers (e.g. point of sale receipts, adhesive labels, tickets) significantly contribute to contamination of paper material cycles and the environment with substances of (eco-) toxicological concern. In particular, they contain color developers like endocrine disrupting bisphenols in typical concentrations