Przejdź do
409936
Cyclohexyl vinyl ether
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
660,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-561-7
MDL number:
660,75 zł
Cena katalogowa881,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
251747110299413496
description
98%
description
98%
description
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4382 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
bp
60-62 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
94 °C (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)