Merck
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol divinyl ether, mixture of isomers
98%
Synonim(y):
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
Wybierz wielkość
100 ML
553,00 zł
500 ML
2030,00 zł
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
553,00 zł
500 ML
2030,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
126 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
Klucz InChI
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
Przechowywanie i stabilność
May form peroxides
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
234.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)