Merck
138177
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzoic acid
95%
Synonim(y):
p-Xylylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
971588
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
powder
tw
268 °C (lit.)
mp
132-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Dimethylbenzoic acid is a metabolite of pseudocumene (1,2,4-trimethylbenzene).
Zastosowanie
2,5-Dimethylbenzoic acid was used in the synthesis of new derivatives of [24]paracyclophane. It was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2,5-dimethylbenzoate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Substituted [24] paracyclophanes.
Shabtai E , et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2(11), 2411-2414 (1997)
Synthesis and properties of photoluminescent polymers bearing electron-facilitating oxadiazole derivative side groups.
Kim JJ, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 40(8), 1173-1183 (2002)
Radosław Swiercz et al.
International journal of occupational medicine and environmental health, 15(1), 37-42 (2002-06-01)
The objective of this study was to evaluate the toxicokinetics and metabolism of pseudocumene after inhalation exposure. Male Wistar rats were exposed to pseudocumene vapors at nominal concentrations of 25,100 or 250 ppm in the dynamic inhalation chambers for 6