Przejdź do
C45008
6-Chlorohexanol
96%
Synonim(y):
1-Chloro-6-hydroxyhexane, Hexamethylene chlorohydrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
106,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-925-2
Beilstein/REAXYS Number:
1697307
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
106,50 zł
Cena katalogowa142,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
108-112 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCl
InChI
1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChI key
JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)