134805
Melissic acid
≥98%
Synonim(y):
Triacontanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
mp
92-94 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
Klucz InChI
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N