Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1267,50 zł |
Informacje o tej pozycji
849,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
91-93 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C28H56O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30/h2-27H2,1H3,(H,29,30)
InChI key
UTOPWMOLSKOLTQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, ≥98% | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC), powder, from tree bark | description ≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L. |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NaOH: 10 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, clear, colorless |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 91-93 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 171-175 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octacosanoic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?