Merck
134139
Sigma-Aldrich
5-Methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
NSC 88872
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
148-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-12)5-11-10/h2-6,11H,1H3
Klucz InChI
ZTNQWTPWKNDRNF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Methylindole-3-carboxaldehyde was used in the synthesis of novel flexible tripodal ligand derived from 3-methylindole and its mononuclear Zn(II),Cu(II), Ni(II), Hg(II) and Pd(II) complexes.
Reactant for preparation of:
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Antimicrobial agents
  • Anti-proliferative agents
  • Antiandrogens effective against multiple clinically relevant androgen receptor mutants
  • Anticancer agents
  • Inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase B
  • Bovine viral diarrhea virus (BVDV) inhibitors
  • Potent thermal sensitizing agents
  • Analogues of marine alkaloid nortopsentin as anticancer agents
  • β3-adrenergic receptor agonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new tripodal poly-imine indole-containing ligand: Synthesis, complexation, spectroscopic and theoretical studies.
Pedras B, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(8), 2627-2635 (2009)