Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
49-52 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromobenzenesulfonyl chloride can be synthesized from 2-aminobenzenesulfonic acid.
Application
2-Bromobenzenesulfonyl chloride may be used in the following:
- Preparation of 2-bromobenzenesulfonic acid phenyl ester.
- For the sufonylation during the synthesis of 2-bromobenzenesulfonamide.
- Synthesis of chiral 2-(p-toluenesulfinyl)benzenesulfonamide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 49-52 °C (lit.) | mp - | mp 27-30 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| functional group bromo | functional group chloro | functional group fluoro | functional group acyl chloride |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?