Merck
40212
Supelco
Bromoform solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 601
suitable for EPA 601
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromoform może być stosowany jako rozpuszczalnik w preparatach palinologicznych.[1] Jest to największa forma dostępnego atmosferycznego bromu organicznego.[2]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.