Przejdź do
1.01944
Bromoform
for separation of minerals mixtures
Synonim(y):
Tribromometan, tribromek metanu, tribromek metylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.73
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-854-6
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
liquid
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.5 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
solubility
3.2 g/L
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Współczynnik załamania światła (n 20/D): 1.597 - 1.599
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0.1 proc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36972PHR3495132942
Bromoform for separation of minerals mixtures
Supelco
101944
Bromoform
Bromoform amylene stabilized, analytical standard
Supelco
36972
Bromoform
description
for separation of minerals mixtures
description
amylene stabilized, analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
3.2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 800 part, acetone: miscible, alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, oil: miscible, petroleum ether: miscible
mp
9.2 °C
mp
5-8 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
bp
149.5 °C/1013 mbar
bp
146-150 °C (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
106.3 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
41.3 °C - closed cup - (own results)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-25-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)