Merck
131911
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylamine
97%
Synonim(y):
2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Beilstein:
102729
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
153-154 °C/744 mmHg (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCC1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
Klucz InChI
YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Bolinaga R, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 10(7), 667-673 (1978)
Steffen Tröger-Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(49), 11810-11817 (2017-05-05)
We report the synthesis of task-specific imidazolium ionic compounds and ionic liquids with key functionalities of organic molecules from electro-, polymer-, and coordination chemistry. Such products are highly functional and potentially suitable for technology applications even though they are formed