Merck
74350
Supelco
2-Picoline
analytical standard
Synonim(y):
α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
Wybierz wielkość
500 MG
315,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
315,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Beilstein:
104581
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 24.4 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
temp. samozapłonu
995 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
8.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499-1.502
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Pikolina jest standardem smaku i zapachu stosowanym do kontroli jakości produktów spożywczych i kosmetycznych. Jest to izomer metylopirydyny, a także lotny związek aromatyczny[1] zidentyfikowany w ciemnych czekoladach,[2] prażonym oleju sezamowym,[3] dzikim ryżu(Zizania palustris L.) itp.[4]
Zastosowanie
2-Pikolina może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w następujących przypadkach:
  • Dymie papierosowym przy użyciu metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą i tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (RP-HPLC-ESI-MS/MS).[5]
  • Chińskie papierosy o słabym zapachu przy użyciu techniki chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS).[6]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aroma-active compounds of wild rice (Zizania palustris L.)
Cho S and Kays JS
Food Research International, 54(2), 1463-1470 (2013)
Identification of aroma types and their characteristic volatile compounds of Chinese faint-scent cigarettes based on descriptive sensory analysis and GC?MS and partial least squares regression
Yin F, et al.
European Food Research and Technology, 242(6), 869-880 (2016)
Matrix effects on flavour volatiles release in dark chocolates varying in particle size distribution and fat content using GC?mass spectrometry and GC?olfactometry
Afoakwa OE, et al.
Food Chemistry, 113(1), 208-215 (2009)
Review on Volatile Flavor Components of Roasted Oilseeds and Their Products
Cuicui LI, et al.
Green Chemistry, 1(4), 151-156 (2018)
Determination of pyridine, 2-picoline, 4-picoline and quinoline from mainstream cigarette smoke by solid-phase extraction liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry
Saha S, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(3), 307-311 (2010)