Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccncc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?