Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
4 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
Nazwa produktu
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, for synthesis
Quality Segment
form
solid
potency
1110 mg/kg LD50, oral (Rat), 71 mg/kg LD50, skin (Rat)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
bp
148-152 °C/15 hPa
mp
35-36 °C
transition temp
flash point 113 °C
density
0.95 g/cm3 at 40 °C
bulk density
920 kg/m3
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(=C=NC2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- The synthesis of optically pure N-acyl-N,N′-dicyclohexylureas.
- The activation of the carboxylic acid groups in aromatic carboxylic acids to facilitates their reaction with (N-isocyanimino)trifluoroacetamide to form the corresponding 1,3,4-oxadiazole derivatives.
- The synthesis of poly (vinyl alcohol-co-vinyl levulinate) copolymers for use in biomedical applications.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description puriss., ≥99.0% (GC) | description 1.0 M in methylene chloride | description ≥95% |
| form solid | form solid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 35-36 °C | mp 32.0-37.0 °C, 34-35 °C (lit.) | mp - | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| transition temp flash point 113 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?