Merck
129895
Sigma-Aldrich
3-Methylisoquinoline
98%
Wybierz wielkość
1 G
279,00 zł
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
279,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
bp
251 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-11-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
FVVXWRGARUACNW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Metabolity 3-metyloizochinoliny zostały rozdzielone za pomocą adsorpcji i wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconej fazie (HPLC)[1].
Zastosowanie
3-Metyloizochinolina została użyta do przygotowania 3-aminoizochinoliny[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Preparation of 3-Aminoisoquinoline and Related Compounds1.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 688-689 (1951)
C Stubley et al.
Journal of chromatography, 177(2), 313-322 (1979-09-21)
Adsorption and reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC) have been successfully used to separate metabolites from the parent heterocycles (isoquinoline, 3-methylisoquinoline, phthalazine, quinazoline, quinoxaline and cinnoline). Retention data are reported. The metabolites, hydroxyazanaphthalenes, which arise as a result of aldehyde oxidase
Elisabetta Muntoni et al.
Pharmaceutics, 11(2) (2019-02-06)
Glioblastoma is the most common and invasive primary tumor of the central nervous system and normally has a negative prognosis. Biodistribution in healthy animal models is an important preliminary study aimed at investigating the efficacy of chemotherapy, as it is
Markus Brinkmann et al.
Chemical research in toxicology, 32(4), 698-707 (2019-03-22)
Hydroxylation of polyaromatic compounds through cytochromes P450 (CYPs) is known to result in potentially estrogenic transformation products. Recently, there has been an increasing awareness of the importance of alternative pathways such as aldehyde oxidases (AOX) or N-methyltransferases (NMT) in bioactivation
Kunal Roy et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1941-1951 (2008-12-27)
A series of naphthalene and non-naphthalene derivatives (n=42) having cytochrome P450 2A6 and 2A5 inhibitory activities, reported by Rahnasto et al., were subjected to QSAR and QAAR studies. The analyses were performed using electronic, spatial, shape and thermodynamic descriptors to