Przejdź do
157384
Phenanthridine
98%
Synonim(y):
Benzo[c]quinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-934-4
Beilstein/REAXYS Number:
120204
MDL number:
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
mp
104-107 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
InChI key
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used in the study of ecotoxicity.
  • Used in rotational spectroscopic investigations and radio astronomical searches.
  • Used as a dye in biological and chemical sensors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
J100180198SML1649
description
98%
description
97%
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
mp
104-107 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
mp
-
mp
-
assay
98%
assay
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
bp
349 °C/769 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)