Merck
129682
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.24
Beilstein:
4457
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.612 (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2nc(C)sc2c1
InChI
1S/C9H9NOS/c1-6-10-8-4-3-7(11-2)5-9(8)12-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole was used as an inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase (PB/AHH) and aminopyrine N-demethylase (ADPM) in hepatic microsomes[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[The public health service between yesterday and tomorrow (author's transl)].
L von Manger-Koenig
Das Offentliche Gesundheitswesen, 37(8), 433-448 (1975-08-01)
M Murray et al.
Chemico-biological interactions, 43(3), 341-351 (1983-03-01)
A series of benzimidazole derivatives containing additional fused and non-fused aromatic groupings were effective inhibitors of aryl hydrocarbon hydroxylase (PB/AHH) and aminopyrine N-demethylase (ADPM) activities in hepatic microsomes from phenobarbitone(PB)-induced rats. Two structurally similar nitrogen heterocycles, 6-ethoxy-2-methylbenzoxazole and 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, were