Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % D
mp
120-123 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C(I)(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
OKJPEAGHQZHRQV-MICDWDOJSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer | description 98 atom % D |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mp 120-123 °C (lit.) | mp 118-121 °C (lit.) | mp -66.5 °C (lit.) | mp −160 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?