Merck
65250
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyphthalate
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
Dimethyl 4-methoxybenzene-1,2-dicarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.21
Beilstein:
2373838
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531
bp
140 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-5-8(10(12)15-2)9(6-7)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
WKSKDXDNBSJCIM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)