Kluczowe dokumenty
128791
5-Quinolinol
99%
Synonim(y):
5-Hydroxyquinoline
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
223-226 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
Klucz InChI
GYESAYHWISMZOK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?