Przejdź do
05407
trans-Isoferulic acid
analytical standard
Synonim(y):
trans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, Hesperetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
247-071-6
MDL number:
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
230-236 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia valeriana
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.2207012870846278
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
MALDI-MS: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
99%
assay
≥99.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Isoferulic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)