Przejdź do
C52276
4-Phenylbenzyl chloride
98%
Synonim(y):
4-(Chloromethyl)biphenyl
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-786-5
Beilstein/REAXYS Number:
1863327
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
70-73 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8004191531924520
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
mp
70-73 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−1 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)