Merck
119865
Sigma-Aldrich
4′-Morpholinoacetophenone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
96-98 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-10(14)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-Morpholinoacetophenone undergoes ruthenium catalyzed step-growth copolymerization with 1,3-divinyltetramethyldisiloxane to give high molecular weight copolymers.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Step-Growth Copolymerization of p-(Dialkylamino) acetophenones and. alpha.,. omega.-Dienes.
Guo H, et al.
Macromolecules, 28(13), 4714-4718 (1995)