Merck
183733
Sigma-Aldrich
4′-(Imidazol-1-yl)acetophenone
96%
Wybierz wielkość
5 G
449,00 zł
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
449,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
solid
mp
108-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
Klucz InChI
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4′-(imidazol-1-ylo)acetofenon jest selektywnym inhibitorem syntezy tromboksanu[1].
Zastosowanie
4′-(imidazol-1-ylo)acetofenon został użyty w syntezie(R)-(+)-4′-(imidozol-1-ylo)-fenyloetanolu przy użyciu katalizatora spiroboranowego[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Viatcheslav Stepanenko et al.
Tetrahedron, asymmetry, 18(23), 2738-2745 (2007-11-26)
The effectiveness of several spiroborate ester catalysts was investigated in the asymmetric borane reduction of 2-, 3-, 4-acetylpyridines under different reaction conditions. Highly enantiomerically enriched 1-(2-, 3- and 4-pyridyl)ethanols and 1-(heterocyclic)ethanols were obtained using 1 to 10% catalytic loads of
H D Uderman et al.
Prostaglandins, 24(2), 237-244 (1982-08-01)
The compound 4'-(imidazol-1-yl) acetophenone was demonstrated to be a selective thromboxane (Tx) synthetase inhibitor in spontaneously hypertensive rats (SHR). Serum TxB2 concentrations (from clotted blood) were suppressed by 89.1% (p less than 0.001) and 41.2% (p less than 0.01) at
A J Watson et al.
American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, 8(1), 26-30 (1986-07-01)
It has recently been postulated that thromboxane A2 may participate in the pathogenesis of acute myohemoglobinuric experimental acute renal failure. To investigate this further, the effect of selective inhibition of thromboxane synthesis on the course of glycerol-induced acute renal failure
J Triscari et al.
International journal of obesity, 11 Suppl 3, 43-51 (1987-01-01)
A selective inhibitor of thromboxane synthase, Ro 22-3581 has been shown to be a useful tool for investigating the relationship between hyperinsulinemia and obesity. These studies have established that the pharmacologic normalization of the hyperinsulinemia associated with elevated weights in
P A Craven et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 116(4), 469-478 (1990-10-01)
Thromboxane contributes to the regulation of glomerular hemodynamics in experimental models of diabetes and has been implicated as mediator in some models of glomerular injury. In the present study we examined urinary albumin, protein, and thromboxane B2 (TXB2) excretion during