Merck
118311
Sigma-Aldrich
2-Decanol
98%
Synonim(y):
Methyl octyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Beilstein:
1719664
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020226
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Dekanol ulegakatalizowanej przez Ru(OCOCF3)2(CO)(PPh3)2 reakcji eliminacji wodoru[1].
Zastosowanie
2-Dekanol został wykorzystany do opracowania miniaturowego reaktora katalitycznego do utleniania alkoholi za pomocą O2 w nadkrytycznymCO2[2]. Wykorzystano go do badania spektrum substratowego hydroksylazy fitanoilo-CoA w odniesieniu do długości zarówno łańcucha acylowego, jak i rozgałęzienia w pozycji[3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Salwa Tsouli Sarhir et al.
Journal of food science and technology, 56(8), 3836-3845 (2019-08-16)
Lben is one of the main dairy products in Morocco, which broadly plays a significant role in food industry due to its nutritional, taste, aroma and health features. Aroma is a main quality factor for this kind of fermented dairy
Rongfeng Hu et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 27(6), 3110-3124 (2016-06-03)
Local inhibition by γ-amino butyric acid (GABA)-containing neurons is of vital importance for the operation of sensory cortices. However, the physiological response patterns of cortical GABAergic neurons are poorly understood, especially in the awake condition. Here, we utilized the recently
Seraj A Ansari et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17216-17222 (2016-11-02)
Isothermal titration calorimetry was employed for the direct measurement of the enthalpy of extraction (ΔH
Highly sustainable catalytic dehydrogenation of alcohols with evolution of hydrogen gas.
Ligthart GBWL, et al.
Tetrahedron Letters, 44(7), 1507-1509 (2003)
Veerle Foulon et al.
Journal of lipid research, 44(12), 2349-2355 (2003-08-19)
Refsum disease is a peroxisomal disorder characterized by adult-onset retinitis pigmentosa, anosmia, sensory neuropathy, ataxia, and an accumulation of phytanic acid in plasma and tissues. Approximately 45% of cases are caused by mutations in phytanoyl-CoA hydroxylase (PAHX), the enzyme catalyzing