Przejdź do
D221503
2-Dodecanol
99%
Synonim(y):
Decyl methyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-500-4
Beilstein/REAXYS Number:
1720036
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C12H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12-13H,3-11H2,1-2H3
InChI key
XSWSEQPWKOWORN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N30307P8807P8602
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
density
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.839 g/mL at 25 °C (lit.), 0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)