Przejdź do zawartości
588288
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonim(y):
Butyl bromide-4,4,4-d3
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3(CH2)2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.04
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+3
isotopic purity
98 atom % D
bp
100-104 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.303 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Liver, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)