Kluczowe dokumenty
114774
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
indicator grade
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
indicator grade
visual transition interval
3.0-3.5, yellow to green
4.2-4.9, blue-green to blue-violet
mp
210 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
386 nm (2nd)
593 nm
ciąg SMILES
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c([O-])c(Br)c2)=C3\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4.K/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12;/h3-10,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?