Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
silicone , plastic (autoclavable)
Sterility:
non-sterile
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone , plastic (autoclavable)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 26056
General description
Membrane 3 μm (PP,PTFE).
Other Notes
BR26056 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 10 | description pack of 1 | description magenta | description blue |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| material silicone , plastic (autoclavable) | material - | material silicone (autoclavable), magenta , plastic (autoclavable) | material plastic (autoclavable), silicone (autoclavable), blue |
| manufacturer/tradename BRAND 26056 | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND 26203 | manufacturer/tradename BRAND 26202 |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 1 | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® macro pipette controller membrane filters 3 μm (PP,PTFE)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?