WHA10350234
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 30 x 80 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Synonim(y):
gilza celulozowa, gilza ekstrakcyjna, szklane naparstki
Wybierz wielkość
479,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
479,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10350234
Whatman Article No. 28414693 (US reference)
szer. × dł.
30 mm × 80 mm
grubość
1.5 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- 603 Standardowe gilzy celulozowe wykonane z wysokiej jakości celulozy dostępne w różnych rozmiarach.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)