Merck
113867
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclobutanecarboxylate
99%
Wybierz wielkość
25 G
762,00 zł
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
762,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C4H7CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Beilstein:
1929653
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SMVBADCAMQOTOV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyklobutanokarboksylan etylu jest stosowany w badaniach C-13 NMR. Jest on blisko spokrewniony z chlorkiem cyklobutanokarbonylu, który ma podstawnik równikowy[1].
Cyklobutanokarboksylan etylu może być użyty do syntezy cyklobutylidenocyklopropanu w trzyetapowej sekwencji.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbon-13 NMR spectra of methylated cyclobutanes and ethyl cyclobutane-carboxylates.
Eliel EL and Pietrusiewicz KM.
Org. Magn. Reson., 13(3), 193-196 (1980)