Merck
113212
Sigma-Aldrich
1-Phenyldecane
98%
Synonim(y):
Decylbenzene
Wybierz wielkość
25 G
885,00 zł
100 G
1600,00 zł
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
885,00 zł
100 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.38
Beilstein:
1907745
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H26/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-16-14-11-9-12-15-16/h9,11-12,14-15H,2-8,10,13H2,1H3
Klucz InChI
UZILCZKGXMQEQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Decylbenzene (1-Phenyldecane) forms a charge-transfer complex with fluoranil.
Zastosowanie
1-Phenyldecane is used as an enhancer to reduce interference in ion-selective membrane electrodes for determining carbon dioxide[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
W J Scott et al.
Clinical chemistry, 32(1 Pt 1), 137-141 (1986-01-01)
Previously described ion-selective membrane electrodes useful for determination of total carbon dioxide in biological fluids in automated analyzers show interference from several sources--e.g., fatty acids, keto acids, salicylate, heparin. Judicious selection of membrane components has produced a membrane with superior
K Elias Ikonen et al.
Journal of chromatography. A, 1614, 460705-460705 (2019-11-23)
An update for ASTM D2425, "Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Middle Distillates by Mass Spectrometry," was recently released to expand its scope by adding modern mass spectrometric instrumentation and a new sample type, synthesized hydrocarbons. While the method